Merck
75832
Millipore
凝固酵素試験(スライド)
suitable for microbiology
別名:
スライド凝固酵素試験
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171621
NACRES:
NA.85
製品種目
BioChemika
品質水準
形状
disc
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
microbe id | specific enzyme detection: suitable
アプリケーション
clinical testing
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Staphylococcus spp.
関連するカテゴリー
アプリケーション
血漿凝固テスト(スライド)は、凝固酵素陰性または陽性微生物(黄色ブドウ球菌)の検出にも使用することができます。
包装
1ボックスあたり30ディスク(ウサギ血漿から精製)
原理
潜在的に病原性を有するブドウ球菌種をグラム陽性、カタラーゼ陽性球菌から弁別する目的で血漿凝固テスト(凝固酵素の検出)を実施しました。凝固酵素の存在の有無は、そのブドウ球菌株が病原性を有するか否かを示す重要な指標となります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
75832-30DISCS-F:
75832-VAR-F:
75832-1PAK-BULK-F:
75832-1PAK-F:
75832-BULK-F:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
資料
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.