Merck
70439
Millipore
Oxidase Test disks
suitable for agriculture, clinical testing, environmental, food and beverages pharmaceutical, microbiology and specific enzyme detection
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171621
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.85
product name
オキシダーゼ試験, suitable for microbiology
認証
according to ISO 9308-1:2014
品質水準
製品種目
BioChemika
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
microbe id | specific enzyme detection: suitable
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
アプリケーション
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Plesiomonas spp.
Aeromonas spp.
Neisseria spp.
Pseudomonas spp.
bacteria
アプリケーション
オキシダーゼ試験は識別すべき全てのグラム陰性バクテリアについて行なわなければならない重要な区別手順です。
包装
ディスクはN,N-ジメチル- p-フェニレンジアミンシュウ酸塩およびα-ナフトールを含みます。
原理
オキシダーゼ試験は、ある特定のバクテリアがジメチル-p-フェニレンジアミンおよびα-ナフトールの酸化からインドフェノールブルーを産生するという原理に基づいています。酵素シトクロムオキシダーゼ(グラム陰性菌)の存在下において、N,N-ジメチル-p-フェニレンジアミンシュウ酸塩およびα-ナフトールはインドフェノールブルーに反応します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
70439-BULK-F:
70439-50DISKS-F:
70439-VAR-F:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Baron S
Medical Microbiology null
Robin B Guevarra et al.
PloS one, 16(1), e0239792-e0239792 (2021-01-07)
Pantoea agglomerans is a Gram-negative facultative anaerobic bacillus causing a wide range of opportunistic infections in humans including septicemia, pneumonia, septic arthritis, wound infections and meningitis. To date, the determinants of virulence, antibiotic resistance, metabolic features conferring survival and host-associated
資料
Vibrios are motile, curved or comma-shaped bacilli and have a single polar flagella with sheet proteins. They are often found in open water, freshwater and saltwater.
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
すべて表示
プロトコル
General guidance for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae in food according to EN-ISO 8523:1991 and EN-ISO 4832:1991, respectively.
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.