Merck
75208
Millipore
Egg yolk Tellurite Emulsion
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
製品75208は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
無菌性
sterile
品質水準
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Staphylococcus spp.
詳細
卵黄に亜テルル酸塩を加え、滅菌、安定化したもので、ブドウ球菌属の同定に適しています。
アプリケーション
for the indentification of Staphylococcus species
包装
One package contains five 100-mL vials
構成
Composition (100 mL per vial)
Egg yolk: 30 mL, sterile saline: 64 mL, sterile 3.5% potassium tellurite solution: 6 ml
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
75208-1EA-BULK:
75208-1VL-BULK:
75208-5VL-BULK:
75208-1VL:
75208-1EA:
75208-BULK:
75208-VAR:
75208-5VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chumisa C Dweba et al.
Pathogens (Basel, Switzerland), 8(2) (2019-06-19)
Staphylococcus aureus is one of the most important pathogens of humans and animals. Livestock production contributes a significant proportion to the South African Gross Domestic Product. Consequently, the aim of this study was to determine for the first time the
資料
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.