Merck
22310
Millipore
セレウス選択的寒天
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
別名:
Cereus選択寒天基材 (Mosselによる), MYP含有寒天培地, PEMBA, PREP寒天, セレウス菌卵黄ポリミキシン寒天ベース, セレウス菌寒天, セレウス菌選択的寒天, ポリミキシン-ピルビン酸塩-卵黄マンニトール-ブロモチモールブルー寒天, マンニトール卵黄ポリミキシン寒天
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥35,900
¥35,900
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥35,900
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.74
¥35,900
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 12 g/L
D(-)-mannitol, 10 g/L
meat extract, 1 g/L
meat peptone, 10 g/L
phenol red, 0.025 g/L
sodium chloride, 10 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.1±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
selective and differential for Bacillus cereus
selective and differential for Bacillus spp.
関連するカテゴリー
アプリケーション
食品中のセレウス菌の列挙、同定および分離。
調製ノート
水900 mLに43 gを溶解させます。121°Cで15分間オートクレーブ滅菌し、45~50°Cまで冷却します。オートクレーブ処理した溶液に、100 mLの卵黄懸濁液(カタログ番号17148)と10 mgのポリミキシンB(カタログ番号81334)または2バイアル/LのポリミキシンB選択栄養補助剤(カタログ番号P9602)を添加します。No. 17148) and 10 mg polymyxin B (Cat.No. 81334) or 2 vial/l Polymyxin B Selective Supplement (Cat.No. P9602) to the autoclaved solution.
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
22310-100G:
22310-VAR:
22310-BULK:
22310-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
D A Mossel et al.
Applied microbiology, 15(3), 650-653 (1967-05-01)
For the enumeration of vegetative cells and spores of Bacillus cereus in foods, a mannitol-egg yolk-phenol red-agar has been developed which exploits the failure of B. cereus to dissimilate mannitol, and the ability of most strains to produce phospholipase C.
資料
Some Bacillus species are crucial for advancing our understanding of bacteria, while others can be harmful, acting as spoilage organisms or pathogens. Nevertheless, all these species are significant in biotechnological research.
Microbiological assessment of bacteria found in spices, a potent source for food spoilage and pathogens.