Merck
75042
Supelco
3-エトキシ-4-ヒドロキシベンズアルデヒド
analytical standard
別名:
NSC 1803, NSC 67240, エチルバニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OC6H3(OH)CHO
CAS番号:
分子量:
166.17
Beilstein:
1073761
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
製品75042は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥98.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤1.0% water
mp
74-77 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(O)c(OCC)c1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9-5-7(6-10)3-4-8(9)11/h3-6,11H,2H2,1H3
InChI Key
CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ethyl vanillin may be used as a reference standard in the quantitative determination of ethyl vanillin in vanillin extract products using headspace-solid phase microextraction (HS-SPME) combined with gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC–MS)[1] and liquid chromatography coupled with mass spectrometry (LC-MS).[1][2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
293.0 °F - closed cup
引火点(℃)
145 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
75042-BULK:
75042-100MG:
75042-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Comparison of headspace-SPME-GC?MS and LC?MS for the detection and quantification of coumarin, vanillin, and ethyl vanillin in vanilla extract products.
Jager D S L, et al.
Food Chemistry, 107(4), 1701-1709 (2008)
Lowri S de Jager et al.
Journal of chromatography. A, 1145(1-2), 83-88 (2007-01-26)
A LC-MS method was developed for the determination of coumarin, vanillin, and ethyl vanillin in vanilla products. Samples were analyzed using LC-electrospray ionization (ESI)-MS in the positive ionization mode. Limits of detection for the method ranged from 0.051 to 0.073