テクニック
microbe id | specific enzyme detection: suitable
アプリケーション
clinical testing
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Staphylococcus spp.
アプリケーション
凝固酵素の陰性菌または陽性菌(黄色ブドウ球菌)の検出に使用します。
包装
1 box contains 6 vials (with 3 mL lyophilized rabbit plasma with EDTA)
原理
Coagulase Test is carried out to differentiate potentially pathogenic Staphylococcus species from other Gram positive, catalase-positive cocci by the detection of coagulase. It is an important indicator for the pathogenicity of Staphylococcus strains.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
74226-1SET-F:
74226-1SET-BULK-F:
74226-3ML-F:
74226-BULK-F:
74226-VAR-F:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック