Merck
73879
Supelco
Piperonylbutoxide-(butyl-d9)
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2-[2-(Butoxy-d9)ethoxy]ethyl (6-propylpiperonyl) ether, 4,5-Methylenedioxy-2-propylbenzyldiethyleneglycol butyl-d9 ether, Piperonylbutoxide-d9
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥53,800
¥53,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥53,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19D9H21O5
CAS番号:
分子量:
347.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
¥53,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
関連するカテゴリー
詳細
Piperonylbutoxide-(butyl-d9) is an isotope labeled analog of the insecticide synergist piperonyl butoxide, wherein the butoxy protons are replaced by deuterium.[1]
アプリケーション
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The major advantage of using this technique is that the isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analogs, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis, potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
73879-VAR:
73879-BULK:
73879-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electrochemical behavior and determination of the insecticide synergist piperonyl butoxide
Coomber DC, et al.
Analytical Chemistry, 69(5), 898-903 (1997)