Merck
73105
Supelco
グリセリルトリブチラート
analytical standard
別名:
1,2,3-トリブチリルグリセリン, グリセリントリブチラート, トリブチリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥12,200
¥12,200
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥12,200
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2COOCH2)2CHOCOCH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
302.36
Beilstein:
1714746
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥12,200
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.434-1.436
n20/D 1.435 (lit.)
bp
129-131 °C/0.03 mmHg (lit.)
287-288 °C (lit.)
密度
1.032 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
InChI
1S/C15H26O6/c1-4-7-13(16)19-10-12(21-15(18)9-6-3)11-20-14(17)8-5-2/h12H,4-11H2,1-3H3
InChI Key
UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
345.2 °F - closed cup
引火点(℃)
174 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
73105-1ML:
73105-VAR:
73105-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gail A Cresci et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 38(6), 1489-1501 (2014-06-04)
Excessive alcohol consumption leads to liver disease. Interorgan crosstalk contributes to ethanol (EtOH)-induced liver injury. EtOH exposure causes gut dysbiosis resulting in negative alterations in intestinal fermentation byproducts, particularly decreased luminal butyrate concentrations. Therefore, in the present work, we investigated
Soon-Seok Hong et al.
International journal of pharmaceutics, 483(1-2), 142-150 (2015-02-11)
A high drug-loading capacity is a critical factor for the clinical development of liposomal formulations. The accommodation of hydrophobic drugs within the liposomal membrane is often limited in saturated phosphatidylcholine (PC)-based liposomes owing to the rigidity of the lipid acyl
Mette U Anby et al.
Molecular pharmaceutics, 11(11), 4069-4083 (2014-09-30)
The impact of gastrointestinal (GI) processing and first pass metabolism on danazol oral bioavailability (BA) was evaluated after administration of self-emulsifying drug delivery systems (SEDDS) in the rat. Danazol absolute BA was determined following oral and intraduodenal (ID) administration of