安全性情報
91015
Millipore
トリブチリン寒天培地
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥8,340
500 G
¥53,600
¥8,340
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥8,340
500 G
¥53,600
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.74
¥8,340
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
無菌性
non-sterile
品質水準
製品種目
BioChemika
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 12 g/L
yeast extract, 3 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
最終pH
7.5±0.2 (37 °C)
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
microbiology
適合性
flavobacteria
lipolytic bacteria
nonselective and differential for Bacillus spp.
nonselective and differential for Clostridium spp.
nonselective and differential for Pseudomonas spp.
nonselective and differential for Staphylococcus spp.
関連するカテゴリー
アプリケーション
食品その他の材料中の油分分解微生物(ブドウ球菌、シュードモナス菌、クロストリジウム、海洋負ラボバクテリア)の検出と計数のため。
調製ノート
蒸留水1 Lに20 gを溶解します。121°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。80°Cまで冷却し、10 gの中性トリブチリン(カタログ番号91010)を加えます。
その他情報
何種類かのクロストリジウムの脂肪分解活動[1]
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
91015-BULK:
91015-100G:
91015-500G:
91015-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The lipolytic activity of some Clostridia.
A T WILLIS
The Journal of pathology and bacteriology, 80, 379-390 (1960-10-01)
資料
Some Bacillus species are crucial for advancing our understanding of bacteria, while others can be harmful, acting as spoilage organisms or pathogens. Nevertheless, all these species are significant in biotechnological research.
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.