70650
1,3-ジヒドロキシナフタレン
for spectrophotometric det. of glucuronic acid according to Tollens, ≥97.0%
別名:
1,3-ナフタレンジオール, ナフトレゾルシノール
サイズを選択してください
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
フォーム
crystals
品質
for spectrophotometric det. of glucuronic acid according to Tollens
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
122-125 °C
123-125 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1cc(O)c2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(12)6-8/h1-6,11-12H
InChI Key
XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
70650-BULK:
70650-5G:
70650-1G:
70650-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック