Merck
N4019
Millipore
栄養寒天培地
Microbiologically tested, NutriSelect® Basic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171605
NACRES:
NA.85
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
powder
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbiological culture: suitable
アプリケーション
bioburden testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
water monitoring
適合性
bacteria
関連するカテゴリー
アプリケーション
for cultivation of nonfastidious organisms, for selective, differential or enriched media when supplemented, for the examination of water
その他情報
成分:牛肉エキス、ペプトン、塩化ナトリウム、寒天。
調製ノート
Solve 31 g in 1 litre distilled water. Autoclave 15 minutes at 121°C.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N4019-VAR:
N4019-250G-PW:
N4019-1KG:
N4019-1KG-PW:
N4019-BULK:
N4019-250G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1