Merck
70055
Supelco
Methyl myristelaidate
analytical standard
別名:
Methyl trans-9-tetradecenoate, Myristelaidic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H28O2
CAS番号:
分子量:
240.38
Beilstein:
5251691
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C15H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h6-7H,3-5,8-14H2,1-2H3/b7-6+
InChI Key
RWIPSJUSVXDVPB-VOTSOKGWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
70055-BULK:
70055-VAR:
70055-100MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.