Merck
370886
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,5,5,5-ヘプタメチルトリシロキサン
97%
別名:
2,2,4,6,6-ペンタメチル-3,5-ジオキサ-2,4,6-トリシラヘプタン, 2-ヒドロ-1,1,1,2,3,3,3-ヘプタメチルトリシロキサン, ビス(トリメチルシロキシ)メチルシラン, ヘプタメチルヒドロトリシロキサン, メチルビス(トリメチルシロキシ)シラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3SiO]2SiHCH3
CAS番号:
分子量:
222.50
Beilstein:
1748455
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.382 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
密度
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[SiH](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H22O2Si3/c1-10(8-11(2,3)4)9-12(5,6)7/h10H,1-7H3
InChI Key
QNWOFLWXQGHSRH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
1,1,1,3,5,5,5-ヘプタメチルトリシロキサンは、白金錯体触媒存在下におけるアレーンの芳香族化合物C-Hシリル化に使用できます。
また、次の物質を合成する際の試薬として使用できます。
  • 農業用補助剤であり、化粧品の感覚的性能強化剤としても使用される3-オクチル-1,1,1,3,5,5,5-ヘプタメチルトリシロキサンの合成。
  • シロキサンを末端に持つ可溶化基と共役させたイソインジゴベースのポリマーの合成。
  • さまざまな酸を持つモノシロキシエステルの合成。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
370886-BULK:
370886-VAR:
370886-250ML:
370886-50ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Platinum-catalyzed aromatic C-H silylation of arenes with 1, 1, 1, 3, 5, 5, 5-Heptamethyltrisiloxane
Murata M, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 36(7), 910-911 (2007)
Iron catalysts for selective anti-Markovnikov alkene hydrosilylation using tertiary silanes
Tondreau AM, et al.
Science (New York, N.Y.), 335(6068), 567-570 (2012)
Siloxane-terminated solubilizing side chains: bringing conjugated polymer backbones closer and boosting hole mobilities in thin-film transistors
Mei J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(50), 20130-20133 (2011)
An efficient Pd-catalyzed route to silyl esters
Chauhan M, et al.
Organic Letters, 2(8), 1027-1029 (2000)
Kairui Liu et al.
Nature communications, 10(1), 996-996 (2019-03-03)
While numerous single atoms stabilized by support surfaces have been reported, the synthesis of in-situ reduced discrete metal atoms weakly coordinated and stabilized in liquid media is a more challenging goal. We report the genesis of mononuclear electron deficient Pt1(0)