アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.437-1.441
n20/D 1.439 (lit.)
bp
219 °C (lit.)
密度
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-5-3-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
JBFHTYHTHYHCDJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
68554-VAR:
68554-BULK:
68554-1ML:
アクティブなフィルタ