アッセイ
≥96.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.523-1.528
n20/D 1.524 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
密度
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)C(=O)OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-11(2)13(14)15-10-6-9-12-7-4-3-5-8-12/h3-9,11H,10H2,1-2H3/b9-6+
InChI Key
KLKQSZIWHVEARN-RMKNXTFCSA-N
WGK
WGK 2
Jan Code
68500-1ML:
68500-VAR:
68500-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ