由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
組成
contains IFRA restricted Cuminaldehyde
屈折率
n20/D 1.529 (lit.)
bp
235-236 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 1mL/4 mL, clear, colorless (70%)
密度
0.981 g/mL at 20 °C
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
cuminaldehyde
官能
spicy; vegetable; warm
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C10H12O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3-8H,1-2H3
InChI Key
WTWBUQJHJGUZCY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
199.4 °F
引火点(℃)
93 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W234109-BULK-K:
W234109-VAR-K:
W234109-5KG:
W234109-10KG:
W234109-1KG:
W234109-SAMPLE-K:
W234109-5KG-K:4548173312040
W234109-SAMPLE:
W234109-1KG-K:4548173312033
W234109-10KG-K:4548173312026