製品名
TRANSIA® AG Listeria, BioControl, ELISA test for detection of Listeria in food and environmental samples
認証
AOAC® (OMA)
AOAC® (PTM)
製品種目
TRANSIA®
フォーム
liquid
シェルフライフ
6‑15 mo.
包装
pkg of 504
pkg of 96
メーカー/製品名
BioControl Systems 67000-504
BioControl Systems 67000-96
TRANSIA®
テクニック
ELISA: suitable
入力
food(s)
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
保管温度
2-8°C
適合性
Listeria spp.
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Labor saving single-step enrichment in Demi-Fraser Broth for all samples.
- Validated to provide results in 48 hours for both environmental surfaces and food samples.
- Breakaway wells allow you to use only the number of tests required for your samples, helping to reduce waste and keep testing costs low.
- Available in convenient 96 test or 504 test kits.
構成
試験法
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
関連コンテンツ
TRANSIA AG (Enzyme ImmunoAssay) and TRANSIA® PLATE incorporate proven antibody-antigen "sandwich" assay technology for the detection of food borne pathogens in both product and environmental samples