製品名
Silica gel C8-Reversed phase, for column chromatography, fully endcapped
グレード
for column chromatography
品質水準
フォーム
powder
品質
fully endcapped
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
Silica
マトリックス活性基
C8
粒径
40-63 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
適合性
suitable for column chromatography
分離法
reversed phase
詳細
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60759-VAR:
60759-BULK:
60759-50G:
60759-250G:
アクティブなフィルタ