Merck
HAM79581
Supelco
Hamilton® PRP-1 (12 - 20 µm) HPLC Columns
PRP-1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥1,520
¥1,520
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥1,520
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
¥1,520
Check Cart for Availability
製品名
Hamilton® HPLC reverse phase bulk packing resin, PRP-1, 12-20 μm
包装
1 ea of
パラメーター
5000 psi pressure
テクニック
HPLC: suitable
Matrix
polymeric
粒径
12-20 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
1-14
分離法
reversed phase
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is the pack size for this product?
    1 回答
    1. The pack size for the product is 1 gram as of August 19, 2022.