Merck
56613
Supelco
trans-2-Decenoyl-L-carnitine
analytical standard
別名:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(2E)-1-oxo-2-decenyl]oxy]-1-propanaminium inner salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H31NO4
分子量:
313.43
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥94.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -11.0±2.0°, c = 0.2 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤10.0% water
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(/C=C/CCCCCCC)=O)CC([O-])=O
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)