Merck
56399
Supelco
(R)-Mevalonic acid 5-phosphate lithium salt hydrate
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13O7P · xLi+ · yH2O
分子量:
228.14 (free acid basis)
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (TLC)
光学活性
[α]/D -2.5±0.5°, c = 0.1 in 0.1 M HCl
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
アナリシスノート
NMR-Internal standard: Dimethylsulfone
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
56399-VAR:
56399-BULK:
56399-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)