アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
~250 mg/mL in ethanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
single component solution
官能基
carboxylic acid
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6+,10-9+
InChI Key
OYHQOLUKZRVURQ-AVQMFFATSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
55769-VAR:
55769-1ML:4548173959948
55769-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック