Merck
55605
Sigma-Aldrich
4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニルグリコール ヘミピペラジニウム塩
≥98.0% (HPLC)
別名:
3-メトキシ-4-ヒドロキシ-フェニルグリコールピペラジン, MHPGピペラジン, MOPEG, MOPEGピペラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12O4 · 0.5C4H10N2
CAS番号:
分子量:
227.26
Beilstein:
7360817
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
mp
115-119 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1CNCCN1.COc2cc(ccc2O)C(O)CO.COc3cc(ccc3O)C(O)CO
InChI
1S/2C9H12O4.C4H10N2/c2*1-13-9-4-6(8(12)5-10)2-3-7(9)11;1-2-6-4-3-5-1/h2*2-4,8,10-12H,5H2,1H3;5-6H,1-4H2
InChI Key
KCECBJRHWSOTMR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Synthetic norepinephrine metabolite[1][2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
55605-VAR:
55605-BULK:
55605-25MG:
55605-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J.W. Haas, ed.
MHPG, Basic Mechanisms and Psychopathology (1983)
T K Keeton et al.
Science (New York, N.Y.), 211(4482), 586-588 (1981-02-06)
Antibodies that specifically bind the norepinephrine metabolite 3-methoxy-4-hydroxyphenylethyleneglycol (MOPEG) were produced in rabbits after injection of a derivative of MOPEG conjugated with bovine thyroglobulin. A sensitive radioimmunoassay was devised with this antiserum, in which as little as 0.5 nanogram of