Merck
537667
Sigma-Aldrich
ジエチレングリコールモノプロピルエーテル
99%
別名:
DP溶媒, 2-(2-プロポキシエトキシ)エタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3H7OCH2CH2OC2H5OH
CAS番号:
分子量:
148.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
アッセイ:
99%
bp:
212-216 °C (lit.)
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
212-216 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCOCCOCCO
InChI
1S/C7H16O3/c1-2-4-9-6-7-10-5-3-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI Key
DJCYDDALXPHSHR-UHFFFAOYSA-N
詳細
Diethylene glycol monopropyl ether (2-(2-Propoxyethoxy)ethanol) is one of the volatile organic compounds that is assumed to contribute to the aroma of Khao Dawk Mali 105 brown rice. Various thermophysical properties of diethylene glycol monopropyl ether have been derived.[1]
その他情報
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
537667-1L:
537667-18L:
537667-BULK:
537667-VAR:
537667-1L-D:
537667-20L:
537667-4L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vapor pressure of acetophenone,(?)-1,2-butanediol,(?)-1,3-butanediol, diethylene glycol monopropyl ether, 1,3-dimethyladamantane, 2-ethoxyethyl acetate, ethyl octyl sulfide, and pentyl acetate.
Steele WV, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 41(6), 1255-1268 (1996)