Merck
424927
Sigma-Aldrich
プロピレングリコールプロピルエーテル
99%
別名:
1-プロポキシ-2-プロパノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥7,150
4 L
¥18,000
18 L
¥61,700
¥7,150
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥7,150
4 L
¥18,000
18 L
¥61,700
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2OCH2CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
118.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥7,150
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
140-160 °C (lit.)
密度
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCOCC(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
FENFUOGYJVOCRY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
115.5 °F - closed cup
引火点(℃)
46.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
424927-BULK:
424927-1L:
424927-VAR:
424927-18L:
424927-4L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
B Ballantyne et al.
Veterinary and human toxicology, 30(2), 126-129 (1988-04-01)
1-Propoxy-2-propanol, a widely used industrial chemical, was found to have acute peroral LD50 values in the rat of 4.92 ml/kg (males) and 2.83 ml/kg (females), with the signs of systemic toxicity being principally related to narcosis. Acute percutaneous LD50 values
Yanqin Gao et al.
The Journal of chemical physics, 142(21), 214505-214505 (2015-06-08)
The dielectric relaxations in six primary and secondary alkoxy alcohols with varying molecular size and different separation between -O- and hydroxyl group are studied at temperatures around glass transition. The analyses of the apparent full width at half maximum of