Merck
579963
Sigma-Aldrich
ジエチレングリコールブチルエーテル
≥99%
別名:
ブチルカルビトール, 2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール, BDG, ブチルジグリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
162.23
Beilstein:
1739225
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥99%
アプリケーション:
hematology
bp:
231 °C (lit.)
蒸気圧:
30 mmHg ( 130 °C)
蒸気密度
5.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
30 mmHg ( 130 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
400 °F
expl. lim.
6.2 %
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
pH
7
bp
231 °C (lit.)
mp
−68 °C (lit.)
密度
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
hematology
官能基
ether
hydroxyl
SMILES記法
CCCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-5-10-7-8-11-6-4-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジエチレングリコールブチルエーテルは高沸点溶媒であり、コーティング産業に使用できます。また、オルガノゾル中の分散剤としても役立ち、可塑剤の調製にも使用できます。
アプリケーション
  • コロイド状活性炭によるPer- and Polyfluoroalkyl Substances(PFAS)の吸着に影響する因子:この研究は、コロイド状活性炭によるPFASの吸着特性を調べており、特にdiethylene glycol butyl etherなどを含めたさまざまな溶媒の役割に注目しています。この研究では、吸着効率向上における溶媒の有効性が浮き彫りになっています′(Hakimabadi et al., 2023)。
  • 炭化土壌の効率的な除去のための環境にやさしい界面活性剤組成の開発の第一段階:この研究は、環境にやさしい界面活性剤の組成を調べており、効果的な土壌除去のための主要な溶媒としてdiethylene glycol butyl etherを使用することを示しています。この研究では、持続可能な洗浄製品の開発におけるその可能性が強調されています(Fernandes et al., 2022)。
法的情報
ダウ・ケミカル製
CARBITOL is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
579963-4L:4548173995205
579963-18L:4548173995182
579963-BULK:
579963-1L:4548173995199
579963-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
"Diethylene Glycol Monobutyl Ether"
Gooch and Jan W
Encyclopedic Dictionary of Polymers, 216-216 (2011)
Thomas Göen et al.
Toxicology letters, 134(1-3), 295-300 (2002-08-23)
The aim of the study was to investigate the suitability of butoxyethoxyacetic acid (BEAA) as a biomarker of exposure to water-based cleaning agents containing diethylene glycol mono butyl ether (DEGBE). The study was performed in two printing plants where water-based
Christopher R Gibson et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 14(11), 1247-1249 (2003-11-05)
Tandem liquid chromatography-mass spectrometry coupled to online radioactive material detection (LC/RAM/MS/MS) is a technique that is used routinely for in vivo and in vitro drug metabolism studies and allows for a simultaneous correlation between radiochemical peaks and mass spectral data.
M Ema et al.
Drug and chemical toxicology, 11(2), 97-111 (1988-06-01)
The teratogenicity of diethylene glycol mono-n-butyl ether (DEGMBE) was studied in Wistar rats. The pregnant rats were fed a diet containing DEGMBE from day 0 through day 20 of pregnancy. The dietary concentrations of DEGMBE were 0, 0.04, 0.2 and
Yeomin Yoon et al.
Journal of membrane science, 261(1-2), 76-86 (2005-09-02)
Rejection characteristics of organic and inorganic compounds were examined for six reverse osmosis (RO) membranes and two nanofiltration (NF) membranes that are commercially available. A batch stirred-cell was employed to determine the membrane flux and the solute rejection for solutions