Merck
52888
Supelco
N-Suberoylglycine
analytical standard
別名:
8-[(Carboxymethyl)amino]-8-oxooctanoic acid, N-Suberylglycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO5
CAS番号:
分子量:
231.25
Beilstein:
2271703
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(CNC(CCCCCCC(O)=O)=O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c12-8(11-7-10(15)16)5-3-1-2-4-6-9(13)14/h1-7H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
HXATVKDSYDWTCX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
52888-250MG:
52888-VAR:
52888-10MG:
52888-50MG:
52888-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)