Merck
51872
Supelco
ピロクトンオラミン
analytical standard, PESTANAL®
別名:
1-ヒドロキシ-4-メチル-6-(2,4,4-トリメチルフェニル)-2(1H)-ピリドン エタノールアンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥18,500
¥18,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥18,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H23NO2 · C2H7NO
CAS番号:
分子量:
298.42
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥18,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCO.CC(CC1=CC(C)=CC(=O)N1O)CC(C)(C)C
InChI
1S/C14H23NO2.C2H7NO/c1-10-6-12(15(17)13(16)8-10)7-11(2)9-14(3,4)5;3-1-2-4/h6,8,11,17H,7,9H2,1-5H3;4H,1-3H2
InChI Key
BTSZTGGZJQFALU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Piroctone olamine is a pyridone derivative, which is known to have bactericidal effects on gram-positive and gram-negative bacteria and fungicidal effects and hence is a component of many cosmetic products such as anti-dandruff shampoo.[1]
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
323.4 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
161.9 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
51872-100MG:
51872-BULK:
51872-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tiziana Di Marco et al.
Cancer letters, 476, 106-119 (2020-02-18)
The coatomer protein complex zeta 1 (COPZ1) represents a non-oncogene addiction for thyroid cancer (TC); its depletion impairs the viability of thyroid tumor cells, leads to abortive autophagy, ER stress, UPR and apoptosis, and reduces tumor growth of TC xenograft
Increased in vivo efficacy of lenalidomide by addition of piroctone olamine
Kim Y
In Vivo, 25, 99-103 (2011)
Ilona Wall et al.
Anticancer research, 34(10), 5375-5380 (2014-10-03)
Activated Wnt signaling in cancer cells leads to cell proliferation. It has been shown that the Wnt pathway is activated in pancreatic adenocarcinoma cells. Therefore, we tested the effect of Wnt inhibitors in human and murine pancreatic cancer cell lines.
Viktoryia Sidarovich et al.
Molecular pharmacology, 87(3), 513-524 (2015-01-08)
Iron is an essential cellular nutrient, being a critical cofactor of several proteins involved in cell growth and replication. Compared with normal cells, neoplastic cells have been shown to require a greater amount of iron, thus laying the basis for