Merck
514888
Sigma-Aldrich
1,4-Dimethylpyridinium p-toluenesulfonate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H17NO3S
CAS番号:
分子量:
279.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
98%
フォーム
powder, crystals or chunks
mp
148-151 °C (lit.)
溶解性
methanol: 25 mg/mL, clear
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1cc[n+](C)cc1.Cc2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H10N.C7H8O3S/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-6H,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChI Key
DKEMQXFWHOQUEA-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
1,4-Dimethylpyridinium p-toluenesulfonate is a dimethyl PPTS derivative that has been used as a catalyst in the esterification process for the preparation of side chains of nonlinear optical polymer.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
514888-VAR:
514888-10G:
514888-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)