Merck
51208
Millipore
LB Broth
NutriSelect® Plus, High salt, powder, pack of 500 g or 2.5 kg, non-sterile, nonselective for Escherichia coli
別名:
LB-Broth, high salt, Luria Bertani Broth, high salt
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥15,600
2.5 KG
¥61,000
¥15,600
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥15,600
2.5 KG
¥61,000
About This Item
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.85
¥15,600
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
casein enzymic hydrolysate, 10 g/L
High salt
sodium chloride, 10 g/L
yeast extract, 5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
包装
pack of 500 g or 2.5 kg
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.5±0.2 (25 °C)
アプリケーション
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
適合性
nonselective for Escherichia coli (Recombinant)
nonselective for coliforms
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
遺伝子や分子の研究に用いる組換え型大腸菌の培養および維持に用いる培地です。
調製ノート
Suspend 25 g in 1000 ml of purified water. Heat with frequent agitation and boil for one minute. Sterilize at 121°C for 15 minutes. Dispense as desired.
保管および安定性
  • Store prepared media below 8°C, protected from direct light.
  • Store dehydrated powder, in a dry place, in tightly-sealed containers at 2-25°C.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
51208-100G-F:
51208-BULK-F:
51208-500G-F:
51208-VAR-F:
51208-2.5KG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)