Merck
PHL89233
Isovitexin
phyproof® Reference Substance
別名:
6-C-Glucosylapigenin, Homovitexin, Saponaretin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥89,700
¥89,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥89,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O10
CAS番号:
分子量:
432.38
Beilstein:
66651
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥89,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3OC(=CC(=O)c3c2O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-14-17(26)19(28)20(29)21(31-14)16-11(25)6-13-15(18(16)27)10(24)5-12(30-13)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,14,17,19-23,25-29H,7H2/t14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI Key
MYXNWGACZJSMBT-VJXVFPJBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
Phytochemical found in medicinal herbs. Antioxidant.
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis glycyrrhiza pimpinella
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89233-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)