Merck
PHL89787
6,7-ジメトキシクマリン
phyproof® Reference Substance
別名:
6,7-ジメチルエスクレチン, O-メチルイソスコポレチン, O-メチルスコポレチン, エスクレチン 6,7-ジメチルエーテル, エスクレチンジメチルエーテル, スコパロン, スコポレチンメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10O4
CAS番号:
分子量:
206.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
143-145 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1OC
InChI
1S/C11H10O4/c1-13-9-5-7-3-4-11(12)15-8(7)6-10(9)14-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
GUAFOGOEJLSQBT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
PHL89787-10MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.