由来生物
Porcine
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
powder
品質
low gel strength
強熱残分
≤2%
損失
≤15% loss on drying
pH
4.0-6.0 (50 °C, 67 mg/mL in H2O)
ゲル強度
90-110 g Bloom (67 mg/ml water)
溶解性
H2O: 67 mg/mL at 50 °C, slightly hazy, light brownish-yellow
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤2000 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤2000 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤500 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤3000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
アプリケーション
microbiology
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
構成
注意
その他情報
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
48720-VAR-F:
48720-BULK-F:
48720-500G-F:
48720-100G-F:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック