Merck
46383
Supelco
Musk xylene solution
100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15N3O6
CAS番号:
分子量:
297.26
Beilstein:
2015910
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1c(c(C)c(c(c1[N+]([O-])=O)C(C)(C)C)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H15N3O6/c1-6-9(13(16)17)7(2)11(15(20)21)8(12(3,4)5)10(6)14(18)19/h1-5H3
InChI Key
XMWRWTSZNLOZFN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Musk xylene has been used as an analytical standard for the determination of the analyte in environmental standard reference materials using gas chromatography coupled to electron ionization mass spectrometry (GC-EI-MS).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
46383-2ML:4548173903576
46383-BULK:
46383-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Óscar Castro et al.
Journal of chromatography. A, 1591, 55-61 (2019-01-20)
A novel solid phase microextraction Arrow (SPME Arrow) system has been applied for the first time to determine synthetic musk fragrances in fish samples. The lack of regulation concerning the concentration of musk fragrances in fish along with the risk
Aaron M Peck et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 387(7), 2381-2388 (2006-08-15)
Synthetic musk fragrances have been measured in water, air, sediments, sewage sludge, and biota worldwide. As the study of the environmental fate and impacts of these compounds progresses, the need for Standard Reference Materials (SRMs) for these compounds to facilitate