安全性情報
46345
Sigma-Aldrich
Fiske-Subbarow reducer
別名:
Fiske-Subbarow reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥12,000
25 G
¥38,400
¥12,000
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥12,000
25 G
¥38,400
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.25
¥12,000
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
品質水準
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
formulation of 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, sodium sulfite and bisulfite according to C.H. Fiske and Y. Subbarow, J.Biol.Chem. 66, 375 (1925)
アプリケーション
The Fiske-Subbarow assay is a colorimetric assay designed to measure levels of inorganic phosphate in biological samples. Fiske-Subbarow reducer reagent is used as the reducer component of the Fiske-Subbarow assay.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
補足的ハザード
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
46345-1G:
46345-25G-F:4548173982380
46345-BULK-F:
46345-25G:
46345-5G:
46345-VAR-F:
46345-1G-F:
46345-BULK:
46345-5G-F:4548173982397
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Kyaw et al.
Analytical biochemistry, 145(2), 230-234 (1985-03-01)
A new colorimetric procedure is described for inorganic phosphate determination using the color reaction between inorganic phosphate and acidified ammonium molybdate in the presence of Triton X-100. The method is simple and specific, and produces results comparable with those of
E Durward et al.
BioTechniques, 25(4), 608-612 (1998-10-30)
Methods for detecting and measuring the success of nucleic acid sequence amplifications can be developed by detecting the by-products of amplification procedures. One method includes the detection of inorganic phosphate (Pi) during or on completion of the PCR. The method
Eduardo H S Sousa et al.
Analytical biochemistry, 348(1), 57-63 (2005-11-18)
We describe the development of a rapid colorimetric assay for soluble guanylate cyclase (sGC) activity adapted for a 96-well microplate. The assay greatly decreases the analysis time and cost over traditional methodologies based on radio- and immunoassays and high-performance liquid
The colorimetric determination of phosphorus
Fiske, C. H., Subbarow, Y.
The Journal of Biological Chemistry, 66, 375-375 (1925)