Merck
46045
Sigma-Aldrich
エチニルマグネシウムブロミド 溶液
technical, ~0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CMgBr
CAS番号:
分子量:
129.24
Beilstein:
3600874
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
グレード
technical
濃度
~0.5 M in THF
密度
0.94 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[Mg]C#C
InChI
1S/C2H.BrH.Mg/c1-2;;/h1H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
HUGJUYPSXULVQQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
注意
保管中に沈殿を生じることがあります。
以下による置換
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.