Merck
45468
Supelco
α-エンドスルファン
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,500
¥11,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6Cl6O3S
CAS番号:
分子量:
406.93
Beilstein:
2950316
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥11,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)[C@H]3COS(=O)OC[C@H]3[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C9H6Cl6O3S/c10-5-6(11)8(13)4-2-18-19(16)17-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2/t3-,4+,7-,8+,19+
InChI Key
RDYMFSUJUZBWLH-BEJSPLBDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
α-Endosulfan, a stereoisomer of endosulfan, is widely used as a pesticide.[1]
アプリケーション
α-Endosulfan may be used as a reference standard for the determination of α-endosulfan in aqueous samples by solid-phase microextraction and gas chromatography coupled with mass spectrometric detection.[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45468-100MG:4548173905983
45468-6X1EA:4548173266381
45468-BULK:
45468-1EA:4548173266367
45468-6X250MG:4548173904122
45468-250MG:4548173902333
45468-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
テトラジホン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45680
テトラジホン
Biodegradation of ?-and ?-endosulfan by soil bacteria.
Hussain S, et al.
Biodegradation, 18(6), 731-740 (2007)
Solid-phase microextraction and gas chromatography with mass spectrometric detection for the determination of pesticides in aqueous samples.
Aguilar C, et al.
Journal of Chromatography A, 795(1), 105-115 (1998)
プロトコル
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
標準試薬、認証標準物質、溶媒、およびカラムで食品中のフィプロニル分析