Merck
45680
Supelco
テトラジホン
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2,4,4′,5-テトラクロロジフェニルスルホン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H6Cl4O2S
CAS番号:
分子量:
356.05
Beilstein:
2292528
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H6Cl4O2S/c13-7-1-3-8(4-2-7)19(17,18)12-6-10(15)9(14)5-11(12)16/h1-6H
InChI Key
MLGCXEBRWGEOQX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tetradifon is a fungicide, commonly used for control of red spider mites affecting citrus fruits, deciduous fruits and ornamental plants. It is also used for weed control management.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tetradifon may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in fruit juice samples and essential oils of citrus fruits using different chromatography techniques.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
Jan Code
45680-1EA:
45680-BULK:
45680-VAR:
45680-250MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
エンドリン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32014
エンドリン
ジクロルボス PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45441
ジクロルボス
アミトラズ PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45323
アミトラズ
ダイアジノン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45428
ダイアジノン
Mites Injurious to Economic Plants (1975)
Simultaneous determination of various pesticides in fruit juices by HPLC-DAD
Topuz S, et al.
Food Control, 16(1), 87-92 (2005)
Analysis of pesticide residues in essential oils of citrus fruit by GC-MS and HPLC-MS after solid-phase extraction
Barrek S, et al.
Journal of Separation Science, 376(2), 157-161 (2003)
Effect of an acaricide on the reproduction and survival of Daphnia magna.
M J Villarroel et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 63(2), 167-173 (1999-08-12)
Riadh Badraoui et al.
Experimental and toxicologic pathology : official journal of the Gesellschaft fur Toxikologische Pathologie, 63(5), 479-482 (2010-04-13)
The effects of subchronic exposure to tetrachlorodiphenyl sulfone (TCDS) on hematological parameters [white blood cells (WBC), red blood cells (RBC), mean cell volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin (MCH), mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), hemoglobin (Hb) and hematocrite (Ht) levels] were
プロトコル
標準試薬、認証標準物質、溶媒、およびカラムで食品中のフィプロニル分析
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.