安全性情報
4465661
iDQuant Standards Kit for Pesticide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
製品4465661は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
フォーマット
multi-component solution
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
The iDQuant Standards Kit for Pesticide Analysis contains 204 common pesticides and can be used for quantifying and identifying pesticides in any sample matrix.  The mix contains 10 mixes of about 20 pesticides each at initial concentrations of 100 μg/mL in 100% acetonitrile.  It is also stable for 1 year when stored at -20 ?C.  Certificate of Analysis is provided by manufacturer who is accredited to ISO Guide 34, ISO/IEC 17025 and ISO 9001:2008.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナリシスノート
To view the Bulletin for the iDQuant Standards Kit for Pesticide Analysis, please visit this Bulletin link.
To view an Application Note for the iDQuant Standards Kit for Pesticide Analysis, please visit this Application Note link.
法的情報
iDQuant is a trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)