蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
0.98 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥98.5% (GC)
自己発火温度
572 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
12.25 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.5% cyclohexanone (GC)
≤0.5% water
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
密度
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
InChI Key
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
引火点(℃)
64 °C - closed cup - DIN 51794
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
44113-BULK:
44113-1ML:4548173912356
44113-5ML:4548173912363
44113-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック