安全性情報
428787
Supelco
Amberlite HPR2900 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 25-35 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥33,200
2.5 KG
¥128,000
¥33,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥33,200
2.5 KG
¥128,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
¥33,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
Dowex Marathon MSC 水素フォーム, hydrogen form
詳細
formerly Dowex Marathon MSC H
品質水準
フォーム
beads
クロスリンク
>95 % cross-linked
パラメーター
150 °C max. temp.
湿度
50-56%
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
マトリックス活性基
sulfonic acid
粒径
24-29 mesh
525-625 μm
使用pH
0-14
キャパシティ
1.6 meq/mL by wetted bed volume
分離法
cation exchange
SMILES記法
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI Key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本品は、Dowex MSC-1よりも優れた樹脂です。Dowex Marathonシリ-ズは、粒度分布が狭く、分離効率が良く、ガウスDowex製品と比べて動態が向上しています。
アプリケーション
水の脱塩用の強酸性陽イオン交換樹脂本品は、FDA食品添加物規制 21CFR(連邦規則集)173.25の要件を満たしています。
Dowex Marathon MSC hydrogen form was used to remove active copper catalysts remaining in redissolved solution.[1]
特徴および利点
強陽イオン
その他情報
本イオン交換樹脂は特に処理、洗浄は行われていません。前準備として、適切な溶出と洗浄をお勧めします。
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Marathon is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
428787-500G:
428787-1FT3:
428787-BULK:
428787-2.5KG:
428787-CH:
428787-VAR:
428787-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sharon Y Wong et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 17(3), 480-490 (2009-01-15)
Three combinatorial libraries of polymeric vectors were evaluated to investigate the functional roles of molecular weight (MW), cations, pH-sensitive moieties, and hydrophobic derivitization in polymer-mediated gene delivery. Four cationic and pH-sensitive moieties (imidazole, primary, secondary, and tertiary amino) and three
質問
1–2/2 質問  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  2. How can I convert a cation exchange resin from the hydrogen form to the sodium form?
    1 回答
    1. To convert a cation exhcange resin from the hydrogen form to the sodium form, use two to four bed volumes of 0.5-2.0% NaCl or NaOH.