アッセイ
≥90.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](CC(=O)\C=C(\C)C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C15H20O/c1-11(2)9-15(16)10-13(4)14-7-5-12(3)6-8-14/h5-9,13H,10H2,1-4H3/t13-/m0/s1
InChI Key
NAAJVHHFAXWBOK-ZDUSSCGKSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
42258-BULK:
42258-VAR:
42258-10MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック