Merck
42206
Supelco
フルメツラム
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2′,6′-Difluoro-5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonanilide, N-(2,6-Difluorophenyl)-5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥31,500
¥31,500
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥31,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9F2N5O2S
CAS番号:
分子量:
325.29
Beilstein:
8155688
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥31,500
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
carbon content, 43.4-45.2 wt. %
nitrogen content, 21.1-22.0 wt. %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1ccn2nc(nc2n1)S(=O)(=O)Nc3c(F)cccc3F
InChI
1S/C12H9F2N5O2S/c1-7-5-6-19-11(15-7)16-12(17-19)22(20,21)18-10-8(13)3-2-4-9(10)14/h2-6,18H,1H3
InChI Key
RXCPQSJAVKGONC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Flumetsulam is postemergence, triazolopyrimidine sulfonanilide herbicide, which can find applications in agriculture[1], for under-sown wheat and certain legume crops and pastures.[2] Its mode of action involves the suppression of acetolactate synthase, thereby inhibiting the amino acid synthesis in plants.[2]
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
42206-VAR:
42206-100MG:
42206-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adsorption isotherm modeling of carbendazim and flumetsulam onto homoionic-montmorillonite clays: comparison of linear and nonlinear models
Maataoui EY, et al.
Turkish Journal of Chemistry (2017)
Alkoxy base-mediated selective synthesis and new rearrangements of 1, 2, 4-triazolodipyrimidinones
Pyatakov.AD, et al.
Tetrahedron Letters, 58, 748-754 (2017)