Merck
37049
Supelco
ペンフルフェン
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2'-[(RS)-1,3-ジメチルブチル]-5-フルオロ-1,3-ジメチルピラゾール-4-カルボキシアニリド, N-[2-(1,3-ジメチルブチル)フェニル]-5-フルオロ-1,3-ジメチル-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥85,700
¥85,700
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥85,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24FN3O
CAS番号:
分子量:
317.40
Beilstein:
12363231
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥85,700
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)CC(C)c1ccccc1NC(=O)c2c(C)nn(C)c2F
InChI
1S/C18H24FN3O/c1-11(2)10-12(3)14-8-6-7-9-15(14)20-18(23)16-13(4)21-22(5)17(16)19/h6-9,11-12H,10H2,1-5H3,(H,20,23)
InChI Key
GOFJDXZZHFNFLV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ペンフルフェンは、ピラゾールアミド殺真菌薬クラスに属し、食用作物を侵す病原性真菌の駆除に使用されます。その作用機序には、病原菌のミトコンドリア呼吸プロセスの停止が関与します。[1]
アプリケーション
ペンフルフェンは、野菜、[1][2]、果実、[2]穀類[2]およびブドウ酒[3]中の分析物をさまざまなクロマトグラフィー法で定量する際に、分析標準物質として使用できます。
適切な装置技術に関するより詳しい情報については、製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについては、テクニカルサービスにご連絡ください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
37049-100MG:
37049-BULK:
37049-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of six pyrazole fungicides in grape wine by solid-phase extraction and gas chromatography--tandem mass spectrometry
Shen Y, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 64(19), 3901-3907 (2016)
Damon A D'Ambrosio et al.
Journal of economic entomology, 112(2), 827-834 (2018-12-20)
Frankliniella fusca (Hinds) (Thysanoptera: Thripidae) is an early-season cotton pest. Seedlings are injured by larvae, which hatch from eggs oviposited into seedlings and feed on developing plant tissue. Better understanding F. fusca oviposition in cotton may improve their management and
Tracy Hawk et al.
Journal of nematology, 52 (2021-04-09)
Fluopyram is being used to manage plant-parasitic nematodes in cotton (Gossypium hirsutum) and soybean (Glycine max), but the duration and depth of root protection from Meloidogyne incognita by seed-applied fluopyram is unknown. Both M. incognita susceptible cotton, Stoneville 'ST 4848
Arthur W Schaafsma et al.
Environmental toxicology and chemistry, 39(12), 2420-2423 (2020-10-06)
The dispersion of clothianidin from treated seeds was studied in a commercial winter canola field. During planting, using a John Deere 1890 single disk air seeder, a proportion, an estimated 14.2 ± 2.9% (mean ± standard error), of the clothianidin that was applied to
Simultaneous determination of penflufen and one metabolite in vegetables and cereals using a modified quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe method and liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry.
Tian F, et al.
Food Chemistry, 213, 410-416 (2016)