Merck
40690
Sigma-Aldrich
1,2-ジメチルヒドラジン 二塩酸塩
puriss., ≥99.0% (AT)
別名:
N,N′-ジメチルヒドラジン(sym) 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3NHNHCH3 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
133.02
Beilstein:
3905684
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
puriss.
アッセイ
≥99.0% (AT)
mp
~168 °C (dec.)
SMILES記法
Cl.Cl.CNNC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
結腸がんを実験的に誘発するのに用いられる変異原性をもつ試薬です。[1]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Co-carcinogenic effects of dietary cholesterol in experimental colon cancer.
J P Cruse et al.
Nature, 276(5690), 822-825 (1978-12-21)