Merck
Z563617
Büchi® Kugelrohr micro distillation oven, B-585
temperature and time can be programmed at 3 levels
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥2,134,000
¥2,134,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥2,134,000
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.85
¥2,134,000
Check Cart for Availability
AC/DC入力
110 V / 230 V AC
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Büchi 046601
W × H × D
25.6 in. (65.0 cm) × 11.8 in. (30.0 cm) × 11.8 in. (30.0 cm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Buchiマイクロ蒸留システムは、少量のサンプル乾燥、蒸留、昇華に最適です(常温から300°C)。
高速加熱、安全性、汎用性はその便利な特長/利点のほんの一部です。サンプル容器が透明なためサンプルの反応を容易に観察でき、ステンレス鋼製スリーブがガラス器具と蒸留チューブを保護します。
  • 20 mLボールチューブアセンブリ(3個)、ボールチューブ駆動装置、および60 mLの回転乾燥フラスコが付属しています。
  • 10分間で300°Cまで素早く加熱。
  • 扱いの難しい試料溶媒に適した安定した真空
  • エバポレーション容器を短くしたことにより、クロスコンタミネーションが排除され、再現性が向上しています。
  • 透明なサンプル容器を採用していますので、処理工程の全体を通して、サンプルの様子を見ることができます。
  • ステンレス製の保護スリーブによって、安全性が確保されています。
  • 40~300°C、±5°Cで温度調節可能。
  • 付属の循環装置を使用した凍結乾燥・昇華では、-70°Cまで達します。
  • 10~60 mLの小規模蒸留用
  • 均一なエバポレーションを実施するための最高回転速度50 rpm
  • ユーザーによるプログラム可能な蒸留プロファイル
その他情報
マイクロ蒸留をご使用いただくには、真空ポンプ、コントローラー、循環冷却装置が必要です。
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)