安全性情報
40423
Supelco
Yttrium Standard for AAS
TraceCERT®, 1 g/L Y in nitric acid (nominal concentration)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 ML
¥7,262
¥7,262
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 ML
¥7,262
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥7,262
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L Y in nitric acid (nominal concentration)
テクニック
AAS: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
詳細
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
アプリケーション
Yttrium Standard can be used as a calibration standard in the indirect determination of total yttrium and lanthanides by using flame atomic absorption spectrometry.[1]
アナリシスノート
1 g/L Y in 2% nitric acid, prepared with high purity Y2O3, HNO3 and water
その他情報
For a complete product listing of our ICP and AAS range, including technical information and example certificates, please visit ICP & AAS standards website.
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40423-250ML-BULK:
40423-250ML:4548173922607
40423N-BULK:
40423-BULK:
40423-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)