Merck
1.07160
Supelco
Paraffin
viscous Reag. Ph Eur
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12181503
EC Index Number:
232-455-8
NACRES:
NB.51
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
認証
reag. Ph. Eur.
品質水準
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
フォーム
liquid
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
動的粘性率
100-230 mPa.s(20 °C)
動粘度
>22.5 cSt(40 °C)
bp
300-500 °C/1,013 hPa
転移温度
flash point 200 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (Viscosity): passes test
Acidity or alkalinity: passes test
Relative Density (d 20/20): 0.827 - 0.890
Dynamic viscosity (20 °C): 110 - 230 mPa∙s
Aromatic, polycyclic Hydrocarbons: passes test
Solid Paraffines: passes test
Readily carbonisable substance: passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
455.0 °F
引火点(℃)
235 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3