安全性情報
37212
Supelco
Ammonium test kit Quantofix®
10-400 mg/L (ammonium)
別名:
Quantofix® Ammonium test kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41113319
詳細
semi-quantitative
特定アナライト
ammonium
測定範囲
10-400 mg/L (ammonium)
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
general analytical
検出方法
colorimetric
詳細
Contents:
Kit including reagents and test sticks for 100 tests.
Storage:
Avoid exposing the sticks to sunlight and moisture. Store the kit below +30 °C in a dry place.
Gradation:
0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 - 400 mg/l NH4+
アプリケーション
It was used in testing ammonia concentration of Serratia odorifera and also in establishing a calibration curve with 0.5-50 μmol concentrations of ammonia; in an attempt to analyse volatile emission and understand biological impact of volatile compounds on Arabidopsis thaliana.
法的情報
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Marco Kai et al.
Applied microbiology and biotechnology, 88(4), 965-976 (2010-08-19)
Bacteria emit a wealth of volatiles. The combination of coupled gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) and proton-transfer-reaction mass spectrometry (PTR-MS) analyses provided a most comprehensive profile of volatiles of the rhizobacterium Serratia odorifera 4Rx13. An array of compounds, highly dominated by