Merck
37009
Supelco
イソウロン
PESTANAL®, analytical standard
別名:
3-(5-tert-ブチル-3-イソオキサゾリル)-1,1-ジメチル尿素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17N3O2
CAS番号:
分子量:
211.26
Beilstein:
1078336
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)C(=O)Nc1cc(on1)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H17N3O2/c1-10(2,3)7-6-8(12-15-7)11-9(14)13(4)5/h6H,1-5H3,(H,11,12,14)
InChI Key
JLLJHQLUZAKJFH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第二種指定化学物質
Jan Code
37009-10MG:
37009-VAR:
37009-100MG:
37009-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.